missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tamsulosin Sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tamsulosin Sulfonamide |
| CAS | 855298-56-5 |
| Molekylformel | C12 H17 Cl N2 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (R)-2-Chloro-N-(1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17ClN2O4S/c1-8(15-12(16)7-13)5-9-3-4-10(19-2)11(6-9)20(14,17)18/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,14,17,18)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(C[C@@H](C)NC(=O)CCl)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-[(2R)-1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.792 |
| Formel vikt | 320.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?