Läs mer
TAN lösningsmedel, Chem-Lab
Produktkod. 13427846
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
13427846 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 13427846 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2009.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att bestämma underdelen av alla sura föreningar som finns i ett prov. TAN lösningsmedel, Chem-Lab (totalt syratal) innehåller 50% C7H8 + 49,5 % IPA + 0,5% H2O i volym.
För laboratoriebruk enligt ASTM D-664, D-974, D-3242, D-3339 för bestämning av totalt syratal. Den finns i en 5L flaska.
Specifikationer
CAS 67-63-0, 7732-18-5
Tändpunkt 425°C
Densitet 0.83g/mL
Fysisk form Vätska
Molekylformel C7H8
MDL-nummer MFCD00008512
Färg Färglös
Löslighet Soluble in toluene, Poorly soluble in water
InChI-nyckel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn toluen
Molekylvikt (g/mol) 92.14
Kvantitet 5 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5L SOLUTION MEASUREMENT TAN
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, propan-2-ol