Läs mer
Tanaproget, MedChemExpress
Beskrivning
Tanaproget (NSP-989) is a novel nonsteroidal progesterone receptor agonist which can bind to the PR from various species with a higher relative affinity than reference steroidal progestins.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tanaproget |
| CAS | 304853-42-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15N3OS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NSP-989 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (168.14 mM) |
| LEDER | N#CC1=CC=C(C2=CC=C(NC(OC3(C)C)=S)C3=C2)N1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.37 |
| Visa mer |