Läs mer
Tandospirone citrate, MedChemExpress
Beskrivning
Tandospirone citrate is a potent and selective 5-HT1A receptor partial agonist (Ki = 27 nM) that displays selectivity over SR-2, SR-1C, α1, α2, D1 and D2 receptors (Ki values ranging from 1300-41000 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tandospirone citrate |
| CAS | 112457-95-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H37N5O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | SM-3997 citrate |
| Löslighetsinformation | H2O : 10.4 mg/mL (18.07 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(CCCCN2CCN(C3=NC=CC=N3)CC2)C([C@@]4([H])[C@](C5)([H])CC[C@]5([H])[C@@]14[H])=O.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 575.61 |
| Visa mer |