Läs mer
Tocris Bioscience™ Tandospirone hydrochloride
Beskrivning
5-HT1A receptor partial agonist (Ki = 27 nM) that displays selectivity over 5-HT2, 5-HT1C, α1, α2, D1 and D2 receptors (Ki values ranging from 1300 - 41000 nM). Inactive at 5-HT uptake sites, 5-HT1B, β-adrenergic, muscarinic and benzodiazepine receptors. Displays anxiolytic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tandospirone hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 419.95 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.95 |
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?