Läs mer
Tandospirone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tandospirone |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N5O2/c27-19-17-15-4-5-16(14-15)18(17)20(28)26(19)9-2-1-8-24-10-12-25(13-11-24)21-22-6-3-7-23-21/h3,6-7,15-18H,1-2,4-5,8-14H2/t15-,16+,17+,18- |
| Formel vikt | 383.2321 |