Läs mer
Tandutinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tandutinib |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H42N6O4/c1-23(2)41-25-10-8-24(9-11-25)34-31(38)37-17-15-36(16-18-37)30-26-20-28(39-3)29(21-27(26)32-22-33-30)40-19-7-14-35-12-5-4-6-13-35/h8-11,20-23H,4-7,12-19H2,1-3H3,(H,34,38) |
| Formel vikt | 562.3268 |