Läs mer
Tanespimycin, MedChemExpress
Beskrivning
Tanespimycin (17-AAG) is a potent HSP90 inhibitor with an IC50 of 5 nM, having a 100-fold higher binding affinity for tumour cell derived HSP90 than normal cell derived HSP90. Tanespimycin depletes cellular STK38/NDR1 and reduces STK38 kinase activity. Tanespimycin also downregulates the stk38 gene expression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tanespimycin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 75747-14-7 |
| Färg | Pale Purple |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H43N3O8 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | 17-AAG NSC 330507 CP 127374 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (85.37 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |