missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tangeretin, TRC

Produktkod. 30135723
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135723 50 mg
30009251 5 mg
30012774 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00655550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 481-53-8
Molekylformel C20 H20 O7
Molekylvikt (g/mol) 372.37
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, Flavone, 4',5,6,7,8-pentamethoxy- (7CI,8CI), Tangeretin (6CI), 4',5,6,7,8-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8,4'-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 53909, NSC 618905, Ponkanetin, Tangeritin
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
LEDER COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tangeretin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20O7/c1-22-12-8-6-11(7-9-12)14-10-13(21)15-16(23-2)18(24-3)20(26-5)19(25-4)17(15)27-14/h6-10H,1-5H3
Formel vikt 372.1209
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.