Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ CXCR3- bla U2OS-celler
Beskrivning
Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ CXCR3-bla U2OS-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50-koncentrationer av I-TAC (CXCL11). Dessutom, Tango™ CXCR3-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
Tekniske data
Tekniske data
| Tillträdesnummer | NM_001504 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | Innehåll: K1829 Tango™ CXCR3-bla U2OS-celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). Inkluderar: • Tango™ CXCR3-bla U2OS-celler • Tango™ CXCR3-bla U2OS Assay Protocol • Analyscertifikat Lagring : De Tango™ CXCR3-bla U2OS-celler skickas på torris och bör förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Cytoplasmatisk svans | Infödd svans |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | CXCR3 |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Vis mere |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.