Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ EDNRA- bla U2OS-celler
Beskrivning
De Tango™ EDNRA-bla U2OS-celler innehåller den humana endotelinreceptorn A (EDNRA) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ EDNRA-bla U2OS-cellinje har validerats funktionellt för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av ET-1. EDNRA-cellerna har testats för analysprestanda under varierande analysförhållanden. Dessa data finns tillgängliga i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
Endotelinreceptor typ A (ENDRA) förmedlar signalering av endotelinproteiner som reglerar flera kritiska biologiska processer, inklusive utveckling och funktion av blodkärl, produktion av vissa hormoner och stimulering av celltillväxt och -delning. Defekter i EDNRA-medierad signalering har varit inblandade i ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive cancer, högt blodtryck och kardiovaskulära störningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_001957 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • Tango™ EDNRA-bla U2OS-celler • Tango™ EDNRA-bla U2OS Assay Protocol • Analyscertifikat Tango™ EDNRA-bla U2OS-celler skickas på torris. Överför till flytande kväve omedelbart efter mottagandet eller tina för omedelbar användning. |
| Cytoplasmatisk svans | Svans från AVPR2 GPCR |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | GPCRs |
| Gensymbol | EDNRA |
| Inkluderar | EDNRA-bla U2OS cells, EDNRA-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Visa mer |