Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ GALR2- bla U2OS-celler
Beskrivning
De Tango™ GALR2-bla U2OS-celler innehåller den humana Galanin Receptor 2 (GALR2) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ GALR2-bla U2OS-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50-koncentrationer av Galanin (1-30). Dessutom, Tango™ GALR2-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_003857 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • Tango™ GALR2-bla U2OS-celler • Tango™ GALR2-bla U2OS Assay Protocol • Analyscertifikat The Tango™ GALR2-bla U2OS-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Cytoplasmatisk svans | Infödd svans |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | GALR2 |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Inkluderar | GALR2-bla U2OS cells, GALR2-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Visa mer |