Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ MTNR1A- bla U2OS-celler
Beskrivning
Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ MTNR1A-bla U2OS-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av etablerade ligander. Dessutom, Tango™ MTNR1A-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Analysprestandasammanfattning för varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_005958.3 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | K1669 Tango™ MTNR1A-bla U2OS-celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). Inkluderar: • Tango™ MTNR1A-bla U2OS-celler • Tango™ MTNR1A-bla U2OS analysprotokoll • Analyscertifikat The Tango™ MTNR1A-bla U2OS-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Cytoplasmatisk svans | Infödd svans |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Gensymbol | MTNR1A |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Proteinfamilj | GPCR (G-proteinkopplade receptorer) |
| Visa mer |