Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ OPRL1- bla U2OS-celler
Produktkod. 10448073
Kvantitet:
8 x 10 6 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10448073
Brand: Thermo Scientific™ K1786
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Tango™ OPRL1-bla U2OS-celler innehåller den humana Opioid Receptor-Like 1 (OPRL1) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje.
De Tango™ OPRL1-bla U2OS-celler innehåller den humana Opioid Receptor-Like 1 (OPRL1) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ OPRL1-bla U2OS-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av etablerade ligander. Dessutom, Tango™ OPRL1-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Analysprestandasammanfattning för varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_000913
Analysinträde Cellbaserad beta-arrestinrekrytering
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet.
Inkluderar:
• Tango™ OPRL1-bla U2OS-celler
• Tango™ OPRL1-bla U2OS Assay Protocol
• Analyscertifikat
De Tango™ OPRL1-bla U2OS-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Cytoplasmatisk svans Svans från AVPR2 GPCR
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) BAND
Gensymbol OPRL1
Mänskligt proteinklass G-proteinkopplad receptor (GPCR)
Inkluderar OPRL1-bla U2OS cells, OPRL1-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Proteinfamilj GPCR (G-proteinkopplade receptorer)
Kvantitet 8 x 10 6 celler
Avläsning Slutpunkt
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Målinträde OPRL1
Typ U2OS-cell
Celllinje U2OS
Systemtyp Tango™
Drogbart mål GPCR