Läs mer
Thermo Scientific™ Tango™ SSTR1- bla U2OS-celler
Beskrivning
De Tango™ SSTR1-bla U2OS-celler innehåller den humana somatostatinreceptorn 1 (SSTR1) kopplad till ett TEV-proteasställe och en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integrerad i Tango™ GPCR-bla U2OS föräldracellinje. Denna parentala cellinje uttrycker stabilt ett beta-arrestin/TEV-proteasfusionsprotein och beta-laktamas (bla)-reportergenen under kontroll av ett UAS-svarselement.
De Tango™ SSTR1-bla U2OS-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av etablerade ligander. Dessutom, Tango™ SSTR1-bla U2OS-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Analysprestandasammanfattning för varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_001049.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-arrestinrekrytering |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • Tango™ SSTR1-bla U2OS-celler • Tango™ SSTR1-bla U2OS Assay Protocol • Analyscertifikat The Tango™ SSTR1-bla U2OS-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Cytoplasmatisk svans | Svans från AVPR2 GPCR |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | GPCRs |
| Gensymbol | SSTR1 |
| Inkluderar | Tango™ SSTR1-bla U2OS cells, Tango™ SSTR1-bla U2OS Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Visa mer |