Läs mer
Corning™ Tankliners
Produktkod. 17213594 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
200 l
Diameter (metrisk):
55,88 cm
57,15 cm
Produkttyp:
Gusseted Tank Liner
Tankliner utan kil
Produktkod. 17213594
Brand: Corning™ 9130035
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att passa standardiserade cylindriska tankar tillverkade av Nalge™/Nunc™ och andra märken
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Eliminera kostnader i samband med rengöring och validering av tankar
  • Minska arbetskostnaderna och öka handläggningstiden
  • Eliminera risker förknippade med korskontaminering
  • Bidra till att förlänga livslängden på återanvändbara tankar, vilket resulterar i minskade kapitalutgifter
  • Gammabestrålad, individuellt förpackad
  • Val av kil och icke-kil finns
  • Finns i många storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 l
Material LDPE
Kapacitet (engelska) 0,0528 gal.
Djup (engelska) 36 tum.
Djup (metriskt) 91.44 cm
Diameter (engelska) 22 tum
Diameter (metrisk) 55,88 cm
Form Cylindrisk
Storlek 22 tum x 36 tum. (55,9 cm x 91,4 cm)
Produkttyp Gusseted Tank Liner