Beskrivning
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE)
- Eliminera kostnader i samband med rengöring och validering av tankar
- Minska arbetskostnaderna och öka handläggningstiden
- Eliminera risker förknippade med korskontaminering
- Bidra till att förlänga livslängden på återanvändbara tankar, vilket resulterar i minskade kapitalutgifter
- Gammabestrålad, individuellt förpackad
- Val av kil och icke-kil finns
- Finns i många storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 l |
| Material | LDPE |
| Kapacitet (engelska) | 0,0528 gal. |
| Djup (engelska) | 36 tum. |
| Djup (metriskt) | 91.44 cm |
| Diameter (engelska) | 22,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 57,15 cm |
| Form | Cylindrisk |
| Storlek | 22,5 tum x 36 tum. (57,2 cm x 91,4 cm) |
| Produkttyp | Tankliner utan kil |