Läs mer
Corning™ Tankliners
Produktkod. 31932521 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
560 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31932521 560 l
1 options
Produktkod. 31932521 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9130060
Beräknad leverans: 30-12-2026
Designad för att passa standardiserade cylindriska tankar tillverkade av Nalge™/Nunc™ och andra märken
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Eliminera kostnader i samband med rengöring och validering av tankar
  • Minska arbetskostnaderna och öka handläggningstiden
  • Eliminera risker förknippade med korskontaminering
  • Bidra till att förlänga livslängden på återanvändbara tankar, vilket resulterar i minskade kapitalutgifter
  • Gammabestrålad, individuellt förpackad
  • Val av kil och icke-kil finns
  • Finns i många storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material LDPE
Produkttyp Tankliner utan kil
Kapacitet (metrisk) 560 l