Läs mer
3M™ Tanker Spill Response Kit
Beskrivning
- Designad för att absorbera och innehålla små spill och läckor
- Kompakt storlek är bekvämt för lastbilar, fraktavdelningar och områden för oljeöverföring
- Satsen kan enkelt förvaras i trånga utrymmen, till exempel bakom förarsätet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Typ | Sorbent spillkit |
| För användning med (applikation) | Absorberar/innehåller små spill och läckor |
| Inkluderar | (50) Lakan, 2 minibommar, 1 avfallspåse och slips, (1) Avfallsguide och etikett |
| Modell | TSK-30 |
| Förpackningsmängd | 2/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 510 x 430 x 210 mm |
| Längd (metrisk) | 510 mm |
| Bredd (metrisk) | 430 mm |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |