Läs mer
3M™ Tanker Spill Response Kit
Produktkod. p-7213701
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17159350 15 l
17149350 30 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17159350 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100090376
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det moderna och effektiva sättet att kontrollera och sanera spill, särskilt de som härrör från flytande bränsleleveranser
  • Designad för att absorbera och innehålla små spill och läckor
  • Kompakt storlek är bekvämt för lastbilar, fraktavdelningar och områden för oljeöverföring
  • Satsen kan enkelt förvaras i trånga utrymmen, till exempel bakom förarsätet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 l
Typ Sorbent spillkit
För användning med (applikation) Absorberar/innehåller små spill och läckor
Modell TSK-15
Förpackningsmängd 5 Pk.
Mått (L x B x H) 490 x 430 x 160 mm
Längd (metrisk) 490 mm
Bredd (metrisk) 430 mm
Höjd (metrisk) 160 mm