Läs mer
Garvsyra
Produktkod. 11491781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491781 500 g 500g
11401791 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219027590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1238.54 SEK / 500g
    Save 66.46 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 637-01-4
Molekylformel C10H18Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 237.168
InChI-nyckel FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
IUPAC-namn 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametylbensen-1,4-diamin;dihydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tannic Acid
Färg Gult
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver