Läs mer
Tanninsyra, 95 %
Produktkod. 10174070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10174070 500 g Plastflaska 500g
10702631 5 g Glasflaska 5g
10702441 1 kg Plastflaska 1kg
10484745 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10174070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202425000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701,206 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1401-55-4
Molekylformel C76H52O46
Molekylvikt (g/mol) 1701.206
MDL-nummer MFCD00066397
InChI-nyckel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
LEDER C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tannic acid
Smältpunkt 218,0 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 198g/mL
Kvantitet 500 g
Flampunkt 198 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 12,0% max.
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Pärlor
Analysprocentintervall 95%
Merck Index 15, 9184
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 250 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i glycerol, etanol och aceton; praktiskt taget olösliga i bensen, chcl3, dietyl E, ther, petroleumeter, cs2, ccl4, hexan; lätt lösliga i vattenfri etanol.
Formel vikt 1701.23
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.