Läs mer
Garvsyra, ACS, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481781 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11481781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219027583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 250g
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tannic acid
CAS 1401-55-4
Färg Gul till brun
Molekylformel C76H52O46
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
InChI-nyckel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Molekylvikt (g/mol) 1701.206
PubChem CID 134129492
Kvantitet 250 g
Fysisk form Pulver