Läs mer
Tannic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10122450 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10122450 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10122450 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0150/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 3.5
CAS 1401-55-4
Smältpunkt 218°C
Färg Yellow
Molekylformel C76H52O46
MDL-nummer 66397
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
InChI-nyckel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Molekylvikt (g/mol) 1701.206
PubChem CID 134129492
Formel vikt 1701.23g/mol
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastic powder jar
Fysisk form Powder Solid