Läs mer
Garvsyra, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15601550 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25kg
500g
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15601550 6 x 1 kg Paket med 6
15651540 100 g 100g
15671540 250 g 250g
15691540 500 g 500g
15661540 1 kg 1kg
15681540 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15601550 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 162016X1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytisk specifikation av USP pulver
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1401-55-4
Molekylformel C76H52O46
Molekylvikt (g/mol) 1701.206
MDL-nummer MFCD00066397
InChI-nyckel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
LEDER C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tannic Acid
Namnnotering Meets analytical specification of USP
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Soluble in acetone, alcohol, water 1gm/0.35mL, glycerol 1gm/1mL (warm). Insoluble in carbon disulfide, chloroform, diethyl ether,carbon tetrachloride, petroleum ether,benzene, hexane. Slightly soluble in dehydrated alcohol.
Formel vikt 1701.2
Kvalitet puriss.
Kvantitet 6 x 1 kg
Flampunkt 199°C (390.2°F)
Tändpunkt 980°F
Rester efter antändning ≤0.1% (as SO4)