Läs mer
Garnisyra
Produktkod. 11418886
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418886 250 g 250g
11408886 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17022.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.43 SEK
    455.65 SEK / 250g
    Save 51.78 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1401-55-4 | C76H52O46 | 1701,206 g/mol
Används för enzymimmobilisering och proteinadsorption. Garvsyra har antibakteriella, antienzymatiska och sammandragande applikationer. Används i färgningsprocessen för cellulosafibrer som bomull. Används i mat och medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används för enzymimmobilisering och proteinadsorption. Garvsyra har antibakteriella, antienzymatiska och sammandragande tillämpningar. Används i färgningsprocessen för cellulosafibrer som bomull. Används i mat och medicin.
Löslighet Löslig i vatten, varm
glycerol, alkohol och aceton.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats, sval plats. Inkompatibel med metallsalter, starka oxidationsmedel, järn, starka baser och tungmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1401-55-4
Molekylformel C76H52O46
Molekylvikt (g/mol) 1701.206
MDL-nummer MFCD00066397
InChI-nyckel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
LEDER C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tannic acid
pH 3.5
Smältpunkt ∼218 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Beilstein 8186396
Merck Index 14,9052
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, varm glycerol, alkohol och aceton.
Formel vikt 1701.23
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.