Läs mer
Tanninsyra, TRC
Produktkod. 30421527
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30421527 50 g
1 options
Produktkod. 30421527 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00656050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tannin (Tannic acid)
CAS 1401-55-4
Molekylformel C76H52O46
Kvantitet 50 g
Synonym Tannic Acids, Tannin analysis, AL, AL (tannin), Arbor Lock 20, BM 539, Bondtite 241, Bondtite 345, Bondtite 645, Brewtan, Brewtan C, Colatan GT 100, Crown ATO, DT-R 240, Excellence Vintage, F-Tannin, FS 500M, Fintan OP, Floctan 1, Floctan 3, Fresh Shiraimatsu FS 500M, Gallotannic Acid, Gallotannic Acids, Gallotannin, Gallotannins, Hifix 45, Hifix SL, Hifix SLA, Hifix SW-A, Kakitafu, Lexsod P, MP-TR, Makubunri Seisei Kaki Tannin H 1, Pancil, Pancil FG 22, Pancil FG 30, Pancil FG 70, Quertanil, Resorcinex Pecan Tannin 9901L, SV 82, Sunlife TN, TW 75, Tanal 02C, Tanal 1, Tanaphen P 500, Tanex A-FCC, Tanex RS 93, Tannic Acid KT, Tannic Acid ME, Tannic Acid X, Tannic acid, Tannic acid AL, Tannin, Textan 3, UT 10, UT 10 (tannin), Vitanil B, Vitanil IM, Weibull
InChI formel InChI=1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
LEDER Oc1c(O)c(O)cc(C(Oc2c(O)c(O)cc(C(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]3OC(c4cc(OC(c5cc(O)c(O)c(O)c5)=O)c(O)c(O)c4)=O)OC(c6cc(OC(c7cc(O)c(O)c(O)c7)=O)c(O)c(O)c6)=O)OC(c8cc(OC(c9cc(O)c(O)c(O)c9)=O)c(O)c(O)c8)=O)OC(c%10cc(OC(c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)=O)c(O)c(O)c%10)=O)=O)c2)=O)c1
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-6-((((3,4-dihydroxy-5-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoyl)oxy)metyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayltetrakis(3,4-dihydroxy-5-((3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy)benzoat)
Molekylvikt (g/mol) 1701.21
Formel vikt 1700.17