Läs mer
Tanomastat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tanomastat |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19ClO3S/c24-20-12-10-17(11-13-20)16-6-8-18(9-7-16)22(25)14-19(23(26)27)15-28-21-4-2-1-3-5-21/h1-13,19H,14-15H2,(H,26,27)/t19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 410.0743 |