Läs mer
Tanshinone I, MedChemExpress
Produktkod. 16418878
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16418878
Brand: Medchem Express HYN0134
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tanshinone I
CAS 568-73-0
Färg Dark Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H12O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Tanshinone A
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekylvikt (g/mol) 276.29
Formel vikt 276.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.