Läs mer
Tanshinone I, MedChemExpress
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Beskrivning
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tanshinone I |
| CAS | 568-73-0 |
| Färg | Dark Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H12O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Tanshinone A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.29 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.