Läs mer
Tanshinone I, MedChemExpress
Produktkod. 16483836
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483836 25 mg -
16468996 100 mg -
16434767 50 mg -
16418878 10 mg -
16411318 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483836 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0134
MedChemExpress Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tanshinone I
CAS 568-73-0
Färg Dark Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H12O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Tanshinone A
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekylvikt (g/mol) 276.29
Formel vikt 276.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation