Läs mer
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Produktkod. p-200101524
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
Produktkod. 16493836
Brand: Medchem Express HYN0135
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Dan Shen ketone
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekylvikt (g/mol) 294.34
Formel vikt 294.34
Procent renhet 99.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.