Läs mer
Tanshinone IIA, TRC
Produktkod. 30410176
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30410176 250 mg
1 options
Produktkod. 30410176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT007000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Molekylformel C19 H18 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 6,7,8,9-Tetrahydro-1,6,6-trimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone IIA (7CI), 1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone, NSC 686518, NSC 686519, Salviol IIA, Tanshinon II, Tanshinone B, Tanshinone II, Tashinone IIA
InChI formel InChI=1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
LEDER Cc1coc2c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
IUPAC-namn 1,6,6-trimetyl-8,9-dihydro-7H-nafto[1,2-g][1]benzofuran-10,11-dion
Molekylvikt (g/mol) 294.34
Formel vikt 294.1256