Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tantalum |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L ±0,002 g/L |
| UN-nummer | 1760 |
| Typ | Flam enelementsstandardlösning |
| Lösningsmedel eller matris | Salpetersyra/spår vätefluorid |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for AAS. Tantalum (Ta) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .