Läs mer
Tantalum carbide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11396508
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396508 10 g 10g
11306518 50 g 50g
11386508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012144.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-06-3 | CTa | 192.96 g/mol
Tantalkarbider används i volframkarbid. Den används också som beläggning för stålformar vid formsprutning av aluminiumlegeringar. Samtidigt som den ger en hård, slitstark yta, ger den också en formyta med låg friktion. Den används också vid tillverkning av vassa instrument med extremt mekaniskt motstånd och hårdhet, verktygsbitar för skärande verktyg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-06-3
Molekylformel CTa
Molekylvikt (g/mol) 192.96
MDL-nummer MFCD00011255
InChI-nyckel DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanidylidynetantalumylium
LEDER [C-]#[Ta+]
Specifikationer
Kokpunkt 5500°C
Kemiskt namn eller material Tantalum carbide
Smältpunkt 3880°C
Färg Svart till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Soluble in hydrofluoric acid and nitric acid. Partially soluble in water.
Formel vikt 192.96
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 13.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.