Läs mer
Tantalum disilicide
Produktkod. p-7059597
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 15432087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044965.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12039-79-1 | Si2Ta | 237.118 g/mol
Tantaldisilicid används vid framställning av keramik, som finner tillämpning i termiska skyddssystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12039-79-1
Molekylformel Si2Ta
Molekylvikt (g/mol) 237.118
MDL-nummer MFCD00049564
InChI-nyckel MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
PubChem CID 6336888
IUPAC-namn bis($l^{2}-silanyliden)tantal
LEDER [Si]=[Ta]=[Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum disilicide
Smältpunkt 2200°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 237.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.