Learn More
Tantalnitrid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11302188
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11302188 10 g 10g
11312188 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11302188 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013093.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12033-62-4 | NTa | 194.955 g/mol
Tantalnitrid används för att skapa barriär- eller limskikt mellan koppar eller andra ledande metaller och dielektriska isolatorfilmer såsom termiska oxider. Dessa filmer deponeras ovanpå kiselskivor under tillverkningen av integrerade kretsar, för att skapa ytmonterade tunnfilmsmotstånd och har andra elektroniska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12033-62-4
Molekylformel NTa
Molekylvikt (g/mol) 194.955
MDL-nummer MFCD00049568
InChI-nyckel MZLGASXMSKOWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum nitride, tantalum nitride tan, tantalum mononitride, tantalum nitride trace metals basis 10g
PubChem CID 82832
IUPAC-namn azanylidynetantalum
LEDER N#[Ta]
Specifications
Kemiskt namn eller material Tantalum nitride
Smältpunkt 3360°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 194.95
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.