Läs mer
Tantalnitrid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049165
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11302188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013093.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12033-62-4 | NTa | 194.955 g/mol
Tantalnitrid används för att skapa barriär- eller limskikt mellan koppar eller andra ledande metaller och dielektriska isolatorfilmer såsom termiska oxider. Dessa filmer deponeras ovanpå kiselskivor under tillverkningen av integrerade kretsar, för att skapa ytmonterade tunnfilmsmotstånd och har andra elektroniska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12033-62-4
Molekylformel NTa
Molekylvikt (g/mol) 194.955
MDL-nummer MFCD00049568
InChI-nyckel MZLGASXMSKOWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum nitride, tantalum nitride tan, tantalum mononitride, tantalum nitride trace metals basis 10g
PubChem CID 82832
IUPAC-namn azanylidynetantalum
LEDER N#[Ta]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum nitride
Smältpunkt 3360°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 194.95
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.