Läs mer
Tantalslug, 6,35 mm (0,25 tum) diameter x 6,35 mm (0,25 tum) lång, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11314627
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314627 25 g 25g
11304627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039670.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-25-7
Molekylformel Ta
Molekylvikt (g/mol) 180.95
MDL-nummer MFCD00011252
InChI-nyckel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-namn tantal
LEDER [Ta]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum slug
Namnnotering 6,35 mm (0,25 tum) i diameter x 6,35 mm (0,25 tum) i längd
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Vikt ≈3,4 g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.