Läs mer
Tantallösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3 /HF-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12967303 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12967303 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12967303 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 457 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.00 SEK
    747.80 SEK / 100ml
    Save 86.20 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum
Förpackning Flaska
CAS 7440-25-7
Molekylformel Ta
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00011252
InChI-nyckel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ta]
IUPAC-namn tantal
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra/vätefluorid
Molekylvikt (g/mol) 180.95
PubChem CID 23956
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:33348