Läs mer
Tantallösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 /HF-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12997423 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12997423 100 mL Flaska 100ml
12987423 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12997423 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 657 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.00 SEK
    546.72 SEK / 100ml
    Save 237.28 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-25-7
Molekylformel Ta
Molekylvikt (g/mol) 180.95
MDL-nummer MFCD00011252
InChI-nyckel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-namn tantal
LEDER [Ta]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra/spår vätefluorid
Kvantitet 100 mL