Läs mer
Tantal Standard För ICP , 1000 μg/ml i H2O /0,8 % HF, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16341256 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
Produktkod. Kvantitet
16341256 30 mL
1 options
Produktkod. 16341256 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLTA92M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ta1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-25-7
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Ta
MDL-nummer MFCD00011252
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Ta]
IUPAC-namn tantal
Lösningsmedel eller matris Water/Trace Hydrogen Fluoride
Molekylvikt (g/mol) 180.95
PubChem CID 23956
Kvantitet 30 mL
ChEBI CHEBI:33348
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000 µg/mL Tantalum
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrofluoric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning