Läs mer
Tantaltris (dietylamido)-tert-butylimid, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11365707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365707 5 g 5g
11375707 1 g 1g
11355707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043419.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Föregångare till TaN | CAS: 169896-41-7 | C15H39N4Ta | 456,45 g/mol
Tantal tris(dietylamido)-tert-butylimid används som en prekursor för tantalnitrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169896-41-7
Molekylformel C15H39N4Ta
Molekylvikt (g/mol) 456.45
MDL-nummer MFCD02684506
InChI-nyckel NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
PubChem CID 4100858
IUPAC-namn tert-butyliminotantalum;dietylazanid
LEDER CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Färg Gult
Kokpunkt 90 °C (0,1 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Förpackning Ampull
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3129
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 468.48
Procent renhet 99.99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.