Läs mer
Tantaltris (dietylamido)-tert-butylimid, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11375707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375707 1 g 1g
11365707 5 g 5g
11355707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043419.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Föregångare till TaN | CAS: 169896-41-7 | C15H39N4Ta | 456,45 g/mol
Tantal tris(dietylamido)-tert-butylimid används som en prekursor för tantalnitrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampolerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169896-41-7
Molekylformel C15H39N4Ta
Molekylvikt (g/mol) 456.45
MDL-nummer MFCD02684506
InChI-nyckel NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
PubChem CID 4100858
IUPAC-namn tert-butyliminotantalum; dietylazanid
LEDER CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Färg Gult
Kokpunkt 90 °C (0,1 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Förpackning Ampull
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3129
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 468.48
Procent renhet 99.99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.