Läs mer
Tantal(V)bromid, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341579
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341579 2 g 2g
11357657 10 g 10g
11367657 50 g 50g
11331579 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11341579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014041.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13451-11-1 | Br5Ta | 580.468 g/mol
Tantalbromidklustret används för framställning av tungatomsderivat för strukturbestämning av biologiska makromolekyler genom röntgenanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13451-11-1
Molekylformel Br5Ta
Molekylvikt (g/mol) 580.468
MDL-nummer MFCD00049563
InChI-nyckel GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
PubChem CID 83480
IUPAC-namn pentabromantalum
LEDER Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 348.8°C
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) bromide
Smältpunkt 265°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Formel vikt 580.49
Procent renhet 99.9%
Odör Pungent
Känslighet Moisture Sensitive
Densitet 4.67g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.