Läs mer
Tantal(V)klorid, vattenfritt Puratronic™, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11300348
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300348 25 g 25g
11310348 5 g 5g
11320348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11300348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043731.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7721-01-9
Molekylformel Cl5Ta
Molekylvikt (g/mol) 358.20
MDL-nummer MFCD00011253
InChI-nyckel OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonym Tantalum pentachloride
IUPAC-namn tantal(5+)pentaklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Specifikationer
Kokpunkt 242°C
Kemiskt namn eller material Tantalum (V) chloride
Smältpunkt 216°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,9054
Formel vikt 358.21
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Puratronic
Odör Acidic
Förpackning Ampull
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.68 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.