Läs mer
Tantal(V)klorid, Puratronic™, 99,99 % (metallbas)
Beskrivning
Tantal(V)klorid används vid framställning av katalysatorer för polycyklotrimeriseringar av alkendiyner, klor-aryloxidföreningar och för plasmaförstärkt atomskiktsavsättning av tantalnitridfilmer. Det fungerar som ett utgångsmaterial för nya kantöverbryggade oktaedriska M 6- klusterföreningar. Det är involverat i framställningen av tantal(V)oxiklorid, tantalpentoxid. Den är elektrofil och beter sig som en Friedel-Crafts katalysator, liknande aluminium(III)klorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Ampulerad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 242°C |
| Kemiskt namn eller material | Tantalum(V) chloride |
| Smältpunkt | 216°C |
| Färg | Vitt till gult |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,9054 |
| Löslighetsinformation | Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide. Slightly soluble in ethanol. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.