Läs mer
Tantalum(V) chloride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7049562
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11377018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014708.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Tantal(V)klorid används vid framställning av katalysatorer för polycyklotrimeriseringar av alkendiyner, klor-aryloxidföreningar och för plasmaförstärkt atomskiktsavsättning av tantalnitridfilmer. Det fungerar som ett utgångsmaterial för nya kantöverbryggade oktaedriska M 6- klusterföreningar. Det är involverat i framställningen av tantal(V)oxiklorid, tantalpentoxid. Den är elektrofil och beter sig som en Friedel-Crafts katalysator, liknande aluminium(III)klorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7721-01-9
Molekylformel Cl5Ta
Molekylvikt (g/mol) 358.20
MDL-nummer MFCD00011253
InChI-nyckel OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
IUPAC-namn tantal(5+)pentaklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Specifikationer
Kokpunkt 242°C
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) chloride
Smältpunkt 216°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,9054
Löslighetsinformation Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide. Slightly soluble in ethanol.
Formel vikt 358.21
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Puratronic
Odör Acidic
Förpackning Ampull
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.68 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.