Läs mer
Tantal(V)klorid, Puratronic™, 99,99 % (metallbas)
Description
Tantal(V)klorid används för att bilda blandade kloroaryloxidföreningar, såsom [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, som bildar pyridin- eller fosfinaddukter med en förvrängd sex-koordinatgeometri. Det används också som utgångsmaterial för ny kantbroad oktaedral M6 klusterföreningar såsom CsErTa6Cl18.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 242 °C |
| Kemiskt namn eller material | Tantalum(V) Chloride |
| Smältpunkt | 216 °C |
| Namnnotering | Ampolerad under argon |
| Fysisk form | Resublimed Crystalline |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99,99 %, metallbas |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (reagerar). De är också lösliga i etanol, eter och koltetraklorid. |
| Formel vikt | 358.21 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Show More |
Safety and Handling
- Tantalum(V) chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Tantalum chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.