Läs mer
Tantal(V)etoxid, 99,999 % (metallbas), Nb <100 ppm
Produktkod. 11396958
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396958 10 g 10g
11376958 1 g 1g
11386958 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014643.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406,25 g/mol
Tantal(V)-etoxid fungerar som en prekursor som används vid framställning av ultratunna filmer av tantaloxid och andra tantalinnehållande filmer, som finner användning i halvledare. Det används också för att förbereda tantaloxidnanopartiklar för avbildningsbrosket.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6074-84-6
Molekylformel C10H25O5Ta
Molekylvikt (g/mol) 406.25
MDL-nummer MFCD00049785
InChI-nyckel HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
IUPAC-namn etanolat;tantal(5+)
LEDER CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) ethoxide
Smältpunkt 18 °C till 19 °C
Densitet 1.566 g/mL
Kokpunkt 145 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 30 °C (87 °F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ta(OCH2CH3)5
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 3678999
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten; Löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 406.25
Procent renhet 99.999%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nb <100ppm
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.